CAS RN 1092939-17-7
CAS RN 1092939-17-7
IUPAC Name:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Tocris™ Ruxolitinib phosphate
Phosphate salt of Ruxolitinib (Cat. No. 7064); potent and selective JAK1/JAK2 inhibitor