CAS RN 109-65-9
CAS RN 109-65-9
IUPAC Name:
1-bromobutane
Synonymes:
1-bromobutane
Poids moléculaire (g/mol):
137.02
Formule moléculaire:
C4H9Br
InChi Key:
MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCBr
1
–
3
de
3
résultats
1
1-bromobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 109-65-9 Formule moléculaire: C4H9Br Poids moléculaire (g/mol): 137.02 Numéro MDL: MFCD00000260 Clé InChI: MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N Synonyme: butyl bromide,n-butyl bromide,bromobutane,butane, 1-bromo,1-butyl bromide,butane, bromo,n-butylbromide,1-bromo-butane,unii-sav6y78u3d,ccris 831 CID PubChem: 8002 Nom IUPAC: 1-bromobutane SMILES: CCCCBr
Promotions disponibles
2
1-Bromobutane, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 109-65-9 Formule moléculaire: C4H9Br Poids moléculaire (g/mol): 137.02 Numéro MDL: MFCD00000260 Clé InChI: MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N Synonyme: butyl bromide,n-butyl bromide,bromobutane,butane, 1-bromo,1-butyl bromide,butane, bromo,n-butylbromide,1-bromo-butane,unii-sav6y78u3d,ccris 831 CID PubChem: 8002 Nom IUPAC: 1-bromobutane SMILES: CCCCBr
Promotions disponibles