man

Test

CAS RN 109-43-3

H3COOOOCH3

CAS RN 109-43-3

IUPAC Name: 1,10-dibutyl decanedioate
Synonymes: dibutyl sebacate dibutylester kyseliny sebakove monoplex dbs di-n-butylsebacate DBS polycizer dbs kodaflex dbs staflex dbs bis(n-butyl)sebacate
Poids moléculaire (g/mol): 314.47
Formule moléculaire: C18H34O4
InChi Key: PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (3)
Point d’ébullition 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)