man

Test

CAS RN 108928-00-3

H3COOFF

CAS RN 108928-00-3

IUPAC Name: ethyl 2,4-difluorobenzoate
Synonymes: ethyl 2,4-difluorobenzoate
Poids moléculaire (g/mol): 186.16
Formule moléculaire: C9H8F2O2
InChi Key: OPQFYGPAOVCNEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CC=C(F)C=C1F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats