CAS RN 1086386-36-8
CAS RN 1086386-36-8
IUPAC Name:
7-(3-methoxypropyl)-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1H,2H,3H,4H,7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Synonymes:
7-(3-methoxypropyl)-1,3-dimethyl-2,4-dioxopyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol):
295.3
Formule moléculaire:
C13H17N3O5
InChi Key:
OUBHLDWBXNFBGV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COCCCN1C(=CC2=C1N(C)C(=O)N(C)C2=O)C(O)=O