CAS RN 108499-33-8
CAS RN 108499-33-8
IUPAC Name:
methyl 2-{[(furan-2-yl)methyl]sulfanyl}acetate
Synonymes:
methyl 2-[(furan-2-ylmethyl)sulfanyl]acetate
Poids moléculaire (g/mol):
186.23
Formule moléculaire:
C8H10O3S
InChi Key:
XPVNCXPHDABNLE-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC(=O)CSCC1=CC=CO1
1
–
1
de
1
résultats
1
Methyl (2-furfurylthio)acétate, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 108499-33-8 Formule moléculaire: C8H10O3S Poids moléculaire (g/mol): 186.23 Numéro MDL: MFCD02283460 Clé InChI: XPVNCXPHDABNLE-UHFFFAOYSA-N Synonyme: methyl 2-furfurylthio acetate,methyl 2-furan-2-ylmethyl thio acetate,acetic acid,2-2-furanylmethyl thio-, methyl ester,methyl 2-furan-2-ylmethyl sulfanyl acetate,acmc-20f6v3,aceticacid, 2-furanylmethyl thio-methylester,methyl-2-furfurylthio acetate,methyl 2-2-furylmethylthio acetate,furfurylthio acetic acid methyl ester,2-furfurylthio acetic acid methyl ester CID PubChem: 7022533 Nom IUPAC: méthyl 2-(furan-2-ylméthylsulfanyl)acétate SMILES: COC(=O)CSCC1=CC=CO1