CAS RN 107724-20-9
CAS RN 107724-20-9
IUPAC Name:
methyl (1'R,2R,2'S,9'R,10'R,11'S,15'S,17'R)-2',15'-dimethyl-5,5'-dioxo-18'-oxaspiro[oxolane-2,14'-pentacyclo[8.8.0.0¹,¹⁷.0²,⁷.0¹¹,¹⁵]octadecan]-6'-ene-9'-carboxylate
Synonymes:
eplerenone inspra
Poids moléculaire (g/mol):
414.5
Formule moléculaire:
C24H30O6
InChi Key:
JUKPWJGBANNWMW-VWBFHTRKSA-N
SMILES:
COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@@]23O[C@@H]2C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@@]22CCC(=O)O2)[C@H]13
1
–
2
de
2
résultats
1
Éplérénone, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 107724-20-9 Formule moléculaire: C24H30O6 Poids moléculaire (g/mol): 414.50 Clé InChI: JUKPWJGBANNWMW-VWBFHTRKSA-N Nom IUPAC: (1’R,2R,2’S,9’R,10’R,11’S,15’S,17’R)-2’,15’-diméthyl-5,5’-dioxo-18’-oxaspiro[oxolane-2,14’-pentacylo[8.8.0.0¹,¹⁷.0²,⁷.0¹¹,¹⁵]octadécan]-6’-ene-9’-carboxylate de méthyle SMILES: COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@@]23O[C@@H]2C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@@]22CCC(=O)O2)[C@H]13
2
Eplerenone, Tocris Bioscience™
CAS: 107724-20-9 Formule moléculaire: C24H30O6 Poids moléculaire (g/mol): 417.516 Clé InChI: JUKPWJGBANNWMW-NJQGUURESA-N Synonyme: 7_,11_,17_-9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxopregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid _-lactone 7-methyl-d3 ester CID PubChem: 122199251 SMILES: CC12CCC(=O)C=C1CC(C3C24C(O4)CC5(C3CCC56CCC(=O)O6)C)C(=O)OC
Promotions disponibles