man

Test

CAS RN 107-58-4

CH3CH3H3CNHOH2C

CAS RN 107-58-4

IUPAC Name: N-tert-butylprop-2-enamide
Synonymes: tert-butylacrylamide
Poids moléculaire (g/mol): 127.19
Formule moléculaire: C7H13NO
InChi Key: XFHJDMUEHUHAJW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)NC(=O)C=C
Quantité 
  • (2)
  • (2)
Qualité 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats