man

Test

CAS RN 107-04-0

ClBr

CAS RN 107-04-0

IUPAC Name: 1-bromo-2-chloroethane
Synonymes: 1-bromo-2-chloroethane sym-chlorobromoethane caswell no. 436B ethylene chlorobromide epa pesticide chemical code 042001 s-chlorobromoethane C2-H4-br-cl ccris 816 1,2-chlorobromoethane 1,2-bromochloroethane
Poids moléculaire (g/mol): 143.41
Formule moléculaire: C2H4BrCl
InChi Key: IBYHHJPAARCAIE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClCCBr
Point d’ébullition 
  • (3)
  • (2)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)