man

Test

CAS RN 10601-19-1

CH3OHNO

CAS RN 10601-19-1

IUPAC Name: 5-methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Synonymes: 5-methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol): 175.19
Formule moléculaire: C10H9NO2
InChi Key: TUWARWGEOHQXCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C2NC=C(C=O)C2=C1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)