man

Test

CAS RN 1060-92-0

FFFHNSHNFFFFFFFFF

CAS RN 1060-92-0

IUPAC Name: 1,3-bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Synonymes: 1,3-bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Poids moléculaire (g/mol): 500.31
Formule moléculaire: C17H8F12N2S
InChi Key: RWXWQJYJWJNJNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CC(=CC(NC(=S)NC2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)=C1)C(F)(F)F
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)