man

Test

CAS RN 106-96-7

BrHC

CAS RN 106-96-7

IUPAC Name: 3-bromoprop-1-yne
Synonymes: propargyl bromide
Poids moléculaire (g/mol): 118.96
Formule moléculaire: C3H3Br
InChi Key: YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrCC#C
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (8)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (2)
  • (2)
Point d’ébullition 
  • (5)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (2)