man

Test

CAS RN 10581-12-1

CH3OOCH3NCH3CH3H3C

CAS RN 10581-12-1

IUPAC Name: tetramethylazanium acetate
Synonymes: tetramethylammonium ion acetate
Poids moléculaire (g/mol): 133.19
Formule moléculaire: C6H15NO2
InChi Key: MRYQZMHVZZSQRT-UHFFFAOYSA-M
SMILES: CC([O-])=O.C[N+](C)(C)C
Quantité 
  • (2)
  • (2)
Qualité 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats