man

Test

CAS RN 10576-12-2

CH3OCH3NHO

CAS RN 10576-12-2

IUPAC Name: (E)-(ethyl N-hydroxyethanimidate)
Synonymes: (E)-(ethyl N-hydroxyethanimidate)
Poids moléculaire (g/mol): 103.12
Formule moléculaire: C4H9NO2
InChi Key: QWKAVVNRCKPKNM-SNAWJCMRSA-N
SMILES: CCO\C(C)=N\O
Point d’ébullition 
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)