man

Test

CAS RN 10465-78-8

CH3NCH3ONNONH3CH3C

CAS RN 10465-78-8

IUPAC Name: 1-[(dimethylcarbamoyl)imino]-3,3-dimethylurea
Synonymes: diamide acid bisdimethylamide, diazodicarboxylic tetramethylazoformamide bisdimethylamide, diazodicarboxylic acid tetramethylazodicarboxamide diazodicarboxylic acid bisdimethylamide
Poids moléculaire (g/mol): 172.19
Formule moléculaire: C6H12N4O2
InChi Key: VLSDXINSOMDCBK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)C(=O)N=NC(=O)N(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (3)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats