CAS RN 10443-65-9
CAS RN 10443-65-9
IUPAC Name:
2-bromoprop-2-enoic acid
Synonymes:
2-bromoprop-2-enoic acid
Poids moléculaire (g/mol):
150.96
Formule moléculaire:
C3H3BrO2
InChi Key:
HMENQNSSJFLQOP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C(Br)=C
1
–
1
de
1
résultats
1
Acide 2-bromoacrylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10443-65-9 Formule moléculaire: C3H3BrO2 Poids moléculaire (g/mol): 150.96 Numéro MDL: MFCD00014333 Clé InChI: HMENQNSSJFLQOP-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-bromoacrylic acid,bromoacrylic acid,ccris 5478,.alpha.-bromoacrylic acid,2-bromo-acrylic acid,alpha-bromo acrylic acid,2-propenoic acid, bromo,acmc-1c0k4,2-propenoic acid, 2-bromo CID PubChem: 82633 Nom IUPAC: acide 2-bromoprop-2-énoïque SMILES: OC(=O)C(Br)=C