man

Test

CAS RN 10403-47-1

NH2BrNOO

CAS RN 10403-47-1

IUPAC Name: 2-bromo-5-nitroaniline
Synonymes: benzenamine, 2-bromo-5-nitro-
Poids moléculaire (g/mol): 217.02
Formule moléculaire: C6H5BrN2O2
InChi Key: BAAUCXCLMDAZEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC(=CC=C1Br)[N+]([O-])=O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)