man

Test

CAS RN 10329-15-4

ONHHNNHHNONHHNNN

CAS RN 10329-15-4

IUPAC Name: 1,3-bis(phenylamino)urea; 3-(phenylamino)-1-(phenylimino)urea
Synonymes: 1,5-diphenylcarbazide; 3-(phenylamino)-1-(phenylimino)urea
Poids moléculaire (g/mol): 482.55
Formule moléculaire: C26H26N8O2
InChi Key: WDJPBIRJSVMEKJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C(NNC1=CC=CC=C1)NNC1=CC=CC=C1.O=C(NNC1=CC=CC=C1)N=NC1=CC=CC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats