man

Test

CAS RN 101854-42-6

CH3CH3H3COOHNHNOOOHOHN

CAS RN 101854-42-6

IUPAC Name: 4-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}butanoic acid; N-cyclohexylcyclohexanamine
Synonymes: 4-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]butanoic acid; dicha
Poids moléculaire (g/mol): 533.71
Formule moléculaire: C29H47N3O6
InChi Key: CBSVEVKFQHTZSP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: C1CCC(CC1)NC1CCCCC1.CC(C)(C)OC(=O)NC(CCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats