CAS RN 1017779-29-1
CAS RN 1017779-29-1
IUPAC Name:
1-(4-ethoxy-3,5-difluorophenyl)ethan-1-one
Synonymes:
1-(4-ethoxy-3,5-difluorophenyl)ethanone
Poids moléculaire (g/mol):
200.19
Formule moléculaire:
C10H10F2O2
InChi Key:
ZKFNHJQYENLQNK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC1=C(F)C=C(C=C1F)C(C)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
4‘-éthoxy-3’,5’-difluoroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 1017779-29-1 Formule moléculaire: C10H10F2O2 Poids moléculaire (g/mol): 200.19 Numéro MDL: MFCD09258688 Clé InChI: ZKFNHJQYENLQNK-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4'-ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone,1-4-ethoxy-3,5-difluorophenyl ethanone,3',5'-difluoro-4'-ethoxyacetophenone,1-acetyl-4-ethoxy-3,5-difluorobenzene,4'-ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone, jrd CID PubChem: 46737608 Nom IUPAC: 1-(4-éthoxy-3,5-difluorophényl)éthanone SMILES: CCOC1=C(F)C=C(C=C1F)C(C)=O