man

Test

CAS RN 101071-66-3

H3CSNNNH2NN

CAS RN 101071-66-3

IUPAC Name: 4-(methylsulfanyl)-6-(piperidin-1-yl)-1,3,5-triazin-2-amine
Synonymes: 4-(methylsulfanyl)-6-(piperidin-1-yl)-1,3,5-triazin-2-amine
Poids moléculaire (g/mol): 225.31
Formule moléculaire: C9H15N5S
InChi Key: YZOGJJYRAKOFKZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CSC1=NC(=NC(N)=N1)N1CCCCC1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats