Solutions de manipulation des échantillons Thermo Scientific SureSTART
Trouvez des vials et microplaques Thermo Scientific™ SureSTART™ pour quasiment tous les instruments GC ou HPLC / UHPLC, toutes les applications et tous les budgets.
Grâce aux trois niveaux de performance distincts des solutions SureSTART, différenciés selon la compatibilité avec les instruments, la performance, la reproductibilité et la valeur, le choix du bon produit est plus simple, plus clair et plus facile.
Pourquoi choisir Thermo Scientific SureSTART ?
- La garantie que chaque produit SureSTART a été soumise à des tests rigoureux pour atteindre le niveau de performance souhaité
- Compatibilité avec les instruments pour tous les échantillonneurs automatiques de chromatographie en option et intégrés
- Sécurité des échantillons et faible adsorption de composés pour protéger les échantillons de valeur
- Trois niveaux de performances distincts pour répondre à vos besoins en matière de prix et de performance
- Élargissez votre budget de consommables : Plus vous achetez, plus vous économisez !
Demandez la fonction Rechercher une référence / outil de sélection pour simplifier la recherche de flacons.
Vials et microplaques SureSTART : la précision des résultats commence ici
Découvrez les trois niveaux de performances distincts des solutions SureSTART, différenciés selon la compatibilité avec les instruments, la performance, la reproductibilité et la valeur.
Ressources
Filtrer par niveau de performance SureSTART
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
Acheter dès maintenant | Découvrir le niveau de performance 1 | Découvrir le niveau de performance 2 | Découvrir le niveau de performance 3 |
Présentation des niveaux de performances | |||
Quand l’utiliser | Produits à coût optimisé, adaptés à tous les types d’instruments HPLC / UHPLC et GC, et dont les capacités ont été testées dans le cadre d’analyses quotidiennes | Produits à cadence élevée pour des données GC et HPLC / UHPLC de haute qualité garantissant un flux de travail ininterrompu | Ils sont généralement conditionnés dans des salles blanches afin de les protéger contre les facteurs environnementaux, de réduire les effets d'adsorption des composés faibles à l'état de traces et de contenir les plus faibles quantités/niveaux de métaux, de matières extractibles et de matières lixiviables, ce qui vous permet d'obtenir la sensibilité et la sélectivité de vos analytes les plus difficiles en toute confiance et de manière constante. |
Exemple commercial | Analyse universitaire / alimentaire | Sécurité alimentaire, biologie clinique, environnement, secteur pharmaceutique, CQ, industrie, médecine légale | Industries pharmaceutiques / biopharmaceutiques, biologie clinique, CQ pharmaceutique, science omique |
Type d’instrument | Vérification de la présence et de la quantification de composés à l’aide des principales technologies de détection telles que UV-visible, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD ou FPD | Analyses courantes au moyen de systèmes MS standard à simple ou triple quadrupôle | Technologies à haute résolution et précision de masse (HRAM), telles que le spectromètre de masse Thermo Scientific™ Orbitrap™ ou la spectrométrie de masse à temps de vol (ToF) / spectrométrie de mobilité ionique (IMS) |
Options de certification | Échantillonneur automatique approuvé — testé pour assurer de hautes performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité | Specification certification par paramètre physique | Certificat par paramètres physiques :
|
Offre Thermo Scientific SureSTART | Vials : verre, plastique, inserts Bouchons : bouchons AVCS™, à clipser Microplaques : plastique WebSeal™ Accessoires | Vials : verre, inserts, Headspace, silanisé, EPA, certifiés conformes aux spécifications Bouchons : bouchons AVCS™, greffés, magnétiques, à clipser Kits : EPA, scintillation, pinces à sertir et à dessertir Microplaques : plastique certifié WebSeal™ Accessoires | Vials : vials SureStop™, qualité Gold, Headspace, insert fixe, micro-ressort Bouchons : bouchons AVCS™ Kits certifiés :LC / GC, CERT. MS, CERT. MS+ ; COT Pinces à sertir électroniques, pinces à dessertir et station Microplaques : WebSeal™ Plate+ (revêtues de verre) Accessoires |
Simplifier la sélection
Le choix du bon flacon dépend de plusieurs critères établis : la technique (ex. : LC, GC ou HS), le fabricant de l’instrument et si les composés détectés sont sensibles à la lumière ou non (avez-vous besoin de verre transparent ou ambré ?).
Demandez notre option Rechercher une référence / Roue d’accès facile pour une sélection de flacons simplifiée lorsque vous remplissez le formulaire.
- L’outil de recherche rapide vous aide à trouver le flacon adapté à votre type d’échantillonneur automatique
- Les numéros de pièces recommandés d'une part, pour les instruments LC et, d’autre part, pour les instruments GC
![15224-Fisher-emea-NA-WheeL-SM- 15224-Fisher-emea-NA-WheeL-SM-](/content/fishersci/eu/fr_FR/scientific-products/selection-guides/thermo-scientific-sure-start-sample-handling-solutions/jcr%3acontent/content-par-main/columncontrol_4de3/colPar1/columncontrol_7c69/colPar1/imageandrte_2186.img.jpg/1647347639045.jpg)
Nos représentants Fisher Scientific sont là pour vous aider. Découvrez comment optimiser votre budget ou laissez-nous vous guider pour déterminer quelle combinaison convient le mieux aux besoins de votre application.
Nous contacter
Remplissez le formulaire pour demander notre roue Find a SKU/Easy Access pour une sélection simplifiée.