The Eppendorf Video Guide to Perfecting Your Pipetting Technique
Les pipettes font partie des instruments les plus fondamentaux utilisés dans les laboratoires modernes pour une multitude d’applications, de la PCR et de la culture cellulaire à la préparation du séquençage nouvelle génération, en passant par les titrages chimiques et la recherche pharmaceutique. Parlons donc des choix possibles et de la technique de pipetage : utiliser vos pipettes de manière correcte et efficace, en en prenant bien soin, et choisir la meilleure pipette pour votre application sont des actions cruciales pour tirer le meilleur parti de vos expériences.
Que vous soyez un novice en pipetage qui veut devenir un pro ou que vous souhaitiez simplement rafraîchir vos connaissances, cette nouvelle série de vidéos réalisée par les experts en pipetage d’Eppendorf™ est là pour vous ! Nous allons commencer par vous ramener aux fondamentaux.
Épisode 1 : comment pipeter en cinq étapes simples
Dans le premier épisode de la série des "tutoriels de pipetage avec Eppendorf", vous reviendrez sur les principes fondamentaux d’une bonne technique de pipetage lors de l’utilisation de pipettes mécaniques à coussin d’air (telles que l’Eppendorf Research™ plus ou Reference™ 2). Avec cinq étapes simples et faciles à suivre qui peuvent être appliquées à presque toutes les applications de pipetage, cette vidéo regorge de conseils et d’astuces utiles, comme le prémouillage du cône de la pipette !
Épisode 2 : comment remplir les plaques plus rapidement
Si vous maîtrisez la pipette monocanal, mais que vos pouces sont fatigués de remplir des plaques de 96 puits, n’ayez crainte : la pipette multicanaux est là pour rendre votre travail plus rapide et plus ergonomique. Découvrez comment choisir la meilleure pipette multicanal ainsi que quelques conseils utiles sur la manière de l’utiliser efficacement pour accroître la productivité de votre laboratoire.
Épisode 3 : comment augmenter l’efficacité du pipetage
Ce n’est un secret pour personne : les pipettes électroniques Eppendorf Xplorer™ sont une solution simple pour améliorer l’efficacité. Mais ce n’est pas leur seul avantage. D’une ergonomie supérieure à une meilleure reproductibilité, les pipettes électroniques transforment le laboratoire moderne. Dans cette vidéo, vous allez découvrir toutes les raisons pour lesquelles il est temps de passer au pipetage électronique.
Épisode 4 : que se passe-t-il à l’intérieur de votre pipette ?
Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe à l’intérieur de votre pipette Eppendorf, épurée et ergonomique ? Bien sûr que oui ! Cet épisode vous expliquera les différences entre les deux grands principes de fonctionnement : à savoir le déplacement positif (comme le système Multipette™ / Combitips™) et les systèmes à coussin d’air. Vous vous demandez peut-être quand choisir quel système ? Découvrez la réponse dans cette vidéo !
Épisode 5 : comment remplir les plaques plus rapidement
Qu’ils soient visqueux, volatils, huileux ou moussants, certains liquides ne se comportent pas toujours de la même manière lorsqu’il s’agit de les pipeter. Mais armez-vous de quelques conseils et astuces dans cette vidéo, ainsi que des bons outils et techniques, et vous pourrez maîtriser ces liquides difficiles avec facilité.
Épisode 6 : comment prendre soin de vos pipettes
Nous savons que les pipettes sont l’un des instruments les plus utilisés et les plus importants du laboratoire. Leur entretien doit donc être au sommet de vos priorités. Bien qu’il soit indispensable de les confier au moins une fois par an à un fournisseur professionnel d’entretien et d’étalonnage comme epServices, nous allons vous expliquer ce que vous pouvez faire vous-même pour maintenir vos pipettes en parfait état.
Épisode 7 : comment choisir les cônes de pipette adaptés à votre expérience
La relation entre les cônes et les pipettes est équivalente à la relation entre Robin et Batman. Watson et Sherlock. Sammy et Scooby-Doo. Essentiellement, les deux parties doivent être adaptées à la tâche afin de garantir les meilleurs résultats. Dans l’avant-dernière partie de cette série de vidéos, nous allons vous montrer tous les différents types de cônes de pipettes et de distributeurs et, plus important encore, comment choisir le bon pour votre application.
Épisode 8 : manipulation de liquides avec les distributeurs sur flacon
Si vous n’êtes pas sûr de la différence entre un distributeur sur flacon (comme le Varispenser™ 2/2x) et une burette sur flacon (comme l’Eppendorf™ Top Buret), cette vidéo est faite pour vous. Même si vous connaissez déjà la différence, cette vidéo est remplie de conseils sur la meilleure façon d’utiliser les distributeurs sur flacon. Regardez-la !
![Scientist in a lab using pipettes Scientist in a lab using pipettes](/fr/fr/scientific-products/publications/lab-reporter/2023/issue-1/perfecting-your-pipetting-technique/jcr%3acontent/content-par-main/columncontrol_d5f1/colPar2/imageandrte_e753.img.jpg/1677080669690.jpg)
Contenu fourni par :
![Eppendorf Logo Eppendorf Logo](/fr/fr/scientific-products/publications/lab-reporter/2023/issue-1/perfecting-your-pipetting-technique/jcr%3acontent/content-par-main/columncontrol_d5f1/colPar2/imageandrte_e208.img.png/1677080669694.png)