Flacons ronds en plastique
Sélection rapide
Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Profitez de nos prix exclusifs Internet et commandez dès maintenant.
Les Indispensables
GOULOT ÉTROIT
FAIBLE TENEUR EN MÉTAUX
LARGE BOUCHE
RÉSISTE À DES TEMPÉRATURES TRÈS BASSES
PROTÈGE LES MATÉRIAUX PHOTOSENSIBLES
AUTOCLAVABLE
POUR UNE UTILISATION EXTRA-ROBUSTE
Complétez votre commande
Complétez votre commande de flacons ronds en plastique avec ces fournitures.
BONNES AFFAIRES
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bouchons de remplissage/évacuation
Solutions de manipulation aseptiques et étanches - compatibles avec les flacons et les carboys Nalgene™.
En savoir plusBONNES AFFAIRES
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bouchons de remplacement pour flacons de lavage économiques
Donnez une nouvelle fonction à vos flacons en plastique avec ce bouchon de remplacement.
En savoir plus
Guides pour vous aider à faire votre choix
![Thermo Scientific™ Nalgene™ Bottle and Carboy Technical Guide Thermo Scientific™ Nalgene™ Bottle and Carboy Technical Guide](/content/fishersci/eu/fr_FR/scientific-products/featured-categories/reference/guides/jcr%3acontent/content-par-main/imageandrte_2bf.img.jpg/1692014388422.jpg)
Thermo Scientific™ Nalgene™ Guide technique pour les bouteilles et les carboys Nalgene™
Familiarisez-vous avec les produits Nalgene™, les certifications et les instructions d'entretien. Le guide comprend également une section soignée sur les résines plastiques et leur compatibilité avec les produits chimiques.
![Focus on Glassware & Plasticware Focus on Glassware & Plasticware](/content/fishersci/eu/fr_FR/scientific-products/featured-categories/reference/guides/jcr%3acontent/content-par-main/imageandrte_bd3.img.jpg/1692014388424.jpg)
Focus sur la verrerie et les articles en plastique
Votre guide essentiel sur les articles de laboratoire de tous les jours. Levez vos doutes sur les différents types de matériaux et apprenez à entretenir vos articles. Le guide comprend également un tableau de compatibilité chimique et une section FAQ.
Commandez vos marques préférées
Questions fréquemment posées
Les flacons en plastique peuvent-elles être autoclavées ?
En général, les matériaux en polypropylène, PTFE, PFA et PMP peuvent être autoclavés ; cependant, des températures supérieures à 80°C peuvent affecter la précision des récipients volumétriques. Reportez-vous toujours au guide technique du produit et n'oubliez pas de desserrer les bouchons avant l'autoclavage.
Quels types de détergents puis-je utiliser sur mes bouteilles en plastique ?
L'idéal est d'utiliser un détergent peu ou pas alcalin, car certains plastiques tels que le polystyrène et le polycarbonate sont sensibles aux alcalis. Évitez les matériaux abrasifs et lavez à une température inférieure à 60°C si vous utilisez un lave-linge électrique. Pour plus d'informations, consultez le guide des produits.
Quelle matière plastique présente une bonne compatibilité chimique ?
Les flacons en plastique en polypropylène (PPCO) et en polyéthylène (HDPE et LDPE) ont une bonne compatibilité chimique, et les flacons en fluoropolymères (FEP/PFA) sont même résistants aux produits chimiques et inertes. Les flacons en polycarbonate (PC) et en polyéthylène téréphtalate (PETG) ont une compatibilité chimique moindre mais offrent une meilleure visibilité.