Pipettes et pointes
Commandez vos marques préférées
Guide de sélection de pipettes
Besoin d'aide pour trouver la bonne pipette ?
1. De quel type de pipette avez-vous besoin ?
Il existe différents types de pipettes, chacune étant conçue pour des applications spécifiques. Les pipettes monocanal sont idéales pour distribuer des volumes spécifiques dans des récipients individuels, tandis que les pipettes multicanaux conviennent au transfert simultané de plusieurs échantillons, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts. Pour plus de précision et de commodité, vous pouvez opter pour une pipette électronique dotée d'un affichage numérique et de fonctions programmables.2. Quelle est votre préférence en matière de marque ?
Le choix de la marque de la pipette peut avoir un impact sur les résultats de l'expérience. Tenez compte des besoins expérimentaux, du budget et de la réputation de la marque lorsque vous choisissez une pipette.3. Quel est le volume maximal requis pour votre pipette ?
Les pipettes sont proposées dans différentes gammes de volume, allant des microlitres (μL) aux millilitres (mL). Tenez compte de la gamme de volumes nécessaire à vos expériences ou à vos tâches. Le fait de disposer d'une variété de pipettes avec différentes capacités de volume peut être avantageux pour une utilisation polyvalente. Assurez-vous que les pipettes que vous sélectionnez peuvent accueillir les volumes requis pour vos applications spécifiques.4. De combien de canaux avez-vous besoin ?
Si vous avez besoin d'une pipette multicanaux, veuillez choisir le nombre de canaux dont vous avez besoin. Veuillez noter que la précision d'une pipette multicanaux est affectée par le nombre de canaux : un étalonnage régulier, une technique appropriée et l'utilisation de pointes de haute qualité sont essentiels pour maintenir la précision des pipettes multicanaux.Guide de sélection de pointes de pipette
Trouvez la pointe parfaite pour votre pipette
1. Vous avez besoin d'une pointe spécifique à une pipette ?
Les pointes de pipette universelles sont conçues pour s'adapter à une grande variété de pipettes, ce qui est pratique et économique. En revanche, les pointes spécifiques à une pipette sont adaptées à un modèle de pipette particulier, ce qui garantit des performances optimales et prévient le risque d'imprécisions ou d'erreurs. Le choix du bon type de pointe dépend de vos exigences en matière de précision et de la compatibilité de la pipette.2. Quelle est la marque de votre choix ?
La marque de la pointe de pipette que vous choisissez peut avoir un impact sur les résultats de l'expérience. Tenez compte des besoins expérimentaux, du budget et surtout de la compatibilité lorsque vous choisissez une pointe de pipette.3. Quel est le matériau le mieux adapté à votre application ?
Les pointes de pipette sont généralement fabriquées à partir de deux matériaux principaux : le polypropylène et le polyéthylène. Chaque matériau présente des avantages distincts. Les pointes en polypropylène sont plus rigides et conviennent aux applications exigeant une plus grande précision et une rétention minimale des liquides. Elles sont idéales pour les travaux sur l'ADN/l'ARN, la PCR et d'autres essais sensibles. Les pointes en polyéthylène sont plus flexibles et ont de meilleures propriétés de libération des liquides, ce qui les rend adaptées au travail général en laboratoire, en particulier pour le pipetage de liquides visqueux ou volatils.4. Avez-vous besoin de pointes stériles ?
Les pointes de pipette stériles sont exemptes d'agents biologiques et sont donc essentielles pour les applications impliquant des échantillons sensibles.5. Vous avez besoin de pointes filtrés ?
Les pointes filtrées empêchent les aérosols et les contaminations liquides d'atteindre la pipette, ce qui est particulièrement utile lorsque l'on travaille avec des matières infectieuses ou dangereuses.Nos meilleures ventes de pipettes aux meilleurs prix
Polyvalence et personnalisation
Légèreté et ergonomie
Entièrement autoclavable
Pour les applications très exigeantes
Contrôle d'erreur intégré
Confortable et facile à utiliser
Robuste et précis
Faible force de pipetage
Nos meilleures ventes de pointes de pipette aux meilleurs prix
Évitent la contamination
Scellent en cas d'exposition à des contaminants
Empêchent la rétention de liquide
Sceau sûr pour chaque échantillon
Adaptation parfaite aux pipettes Sartorius
Adaptées à une grande variété de modèles
Faible rétention
Conçues pour le chargement des gels d'électrophorèse
Tout savoir sur les pipettes
![Manual Pipetting Manual Pipetting](/content/fishersci/eu/fr_FR/scientific-products/featured-categories/pipettes-tips/jcr%3acontent/content-par-main/columncontrol_238f/colPar1/imageandrte_a7e2.img.png/1716201139888.png)
Pipettes manuelles
Trouvez dès aujourd'hui la pipette manuelle idéale pour votre laboratoire. Que vous recherchiez une pipette monocanal ou multicanal, nous vous proposons un large choix de marques réputées et de bonnes affaires.
![Pipette Tips Pipette Tips](/content/fishersci/eu/fr_FR/scientific-products/featured-categories/pipettes-tips/jcr%3acontent/content-par-main/columncontrol_238f/colPar1/imageandrte_e0cc.img.png/1716201139897.png)
Pointes de pipettes
Choisissez les meilleures pointes pour vos pipettes. Consultez notre large gamme de pointes : les pointes universelles s'adaptent à presque toutes les pipettes, tandis que les pointes spécifiques aux pipettes font partie d'un système de pipetage. Des pointes à filtre, des pointes larges et des pointes à longueur étendue sont également disponibles.
![Electronic Pipetting Electronic Pipetting](/content/fishersci/eu/fr_FR/scientific-products/featured-categories/pipettes-tips/jcr%3acontent/content-par-main/columncontrol_238f/colPar2/imageandrte_f12d.img.png/1716201139933.png)
Pipettes électroniques
Rendez votre travail de laboratoire aussi fluide que possible grâce aux pipettes électroniques. Gagnez du temps sur les longues tâches de pipetage en choisissant une pipette électronique à un ou plusieurs canaux. Parcourez les offres sur une variété de produits aux caractéristiques uniques de marques mondialement connues.
![Guides and FAQ Guides and FAQ](/content/fishersci/eu/fr_FR/scientific-products/featured-categories/pipettes-tips/jcr%3acontent/content-par-main/columncontrol_238f/colPar2/imageandrte_147e.img.png/1716201139942.png)
Guides et FAQ
Ce petit guide vous permettra de choisir facilement la pipette et les pointes qui vous conviennent. Vous y trouverez des réponses aux questions les plus courantes et des conseils sur le nettoyage et l'étalonnage de vos pipettes.
Questions fréquemment posées
Quels sont les types de pointes de pipette ?
Il existe différents types d'embouts de pipette pour répondre aux besoins des laboratoires :
- Pipettes ordinaires : standard pour la manipulation générale des liquides.
- Conseils à filtre : empêchent la contamination par les aérosols et les liquides.
- Boutons à faible rétention : réduisent la perte d'échantillons et améliorent la précision.
- Conseils à longueur étendue : atteignent le fond des récipients sans contamination.
- Conseils pour le chargement des gels : chargez avec précision les échantillons d'ADN sur les gels.
- Boutons conducteurs : pour les échantillons sensibles à l'électrostatique.
- Aerosol Barrier Tips : prévient la contamination, idéal pour la PCR et l'amplification de l'ADN.
Ces pointes garantissent la précision, la flexibilité et le contrôle de la contamination, ce qui permet d'obtenir des résultats fiables et de mener à bien les expériences. Pour en savoir plus sur les types de pointes de pipette, consultez notre Guide sur les pointes de pipette.
Quels sont les 5 types de pipettes ?
Les cinq types de pipettes de laboratoire les plus couramment utilisés sont :
- Pipettes volumétriques : pour la mesure et le transfert précis de volumes fixes de liquide avec une seule marque de graduation.
- Pipettes graduées : avec plusieurs marques de graduation pour mesurer différents volumes à l'intérieur d'une plage spécifique.
- Micropipettes : conçues pour manipuler des volumes de l'ordre du microlitre, elles sont utilisées en biologie moléculaire, en biochimie et en diagnostic clinique.
- Pipettes Pasteur : minces, fabriquées en verre et à ouverture étroite pour le transfert de petits volumes, tels que les tests ponctuels ou les gouttes.
- Pipettes sérologiques : de forme élancée, calibrées pour différents volumes et équipées d'une échelle pour des mesures précises, elles sont couramment utilisées en culture cellulaire et en biologie moléculaire.
Pour en savoir plus sur les types de pipettes, consultez notre Guide sur les pipettes.
Comment nettoyer les pipettes ?
Pour nettoyer les pipettes, suivez les étapes suivantes :
- Désassembler : retirez les pièces jetables telles que les embouts et les joints toriques.
- Rinçage : rincez la pipette avec de l'eau distillée ou une solution de nettoyage appropriée.
- Soak : immerger la pipette dans une solution de nettoyage pendant la durée recommandée.
- Brosser : frottez doucement l'extérieur de la pipette avec une brosse douce.
- Rincer à nouveau : rincer abondamment avec de l'eau distillée.
- Sécher : sécher à l'air libre ou utiliser des lingettes non pelucheuses pour l'extérieur.
- Remonter : remettre les pièces en place en s'assurant qu'elles sont bien ajustées.
Il est important d'effectuer un entretien et un étalonnage réguliers conformément aux directives du fabricant.