Produits
Thermomètres, minuteurs et pH-mètres
Psychromètres
Psychromètres
H-B Instrument™ Psychromètre compact Durac™
Mesure l’humidité relative grâce à un thermomètre mouillé et sec de type bureau météo.