Unités de filtration
![Nalgene Rapid-Flow Sterile Disposable Filter Units with PES Membrane Filter Units](/fr/fr/products/filtration/bottle-tops-and-filterunits/jcr%3acontent/browse-results/browse_content/imageandrte_3833.img.jpg/1566481256856.jpg)
La plupart des systèmes de filtration sur flacons sont composés d’un entonnoir de filtration en polystyrène avec un filtre à membrane installé à l’aide d’un anneau adaptateur approprié sur un récipient de stockage amovible, un flacon, un tube à centrifuger ou un autre récipient contenant la solution filtrée.
Ces systèmes de filtration sont disponibles en différentes tailles pour accueillir des volumes de filtrat allant de 150 ml à 1 000 ml.
Ceux-ci sont utilisés pour la filtration sous vide, la clarification des liquides, ainsi que l’élimination des particules dans les milieux de culture de tissus, les solutions de protéines et d’ADN, les suspensions virales, les additifs et les tampons. Plusieurs porosités de filtres sont disponibles (0,1 µm, 0,22 µm, 0,2 µmm, 0,45 µmm). En général, les unités de 0,2 µm et de 0,1 µm protègent respectivement contre la plupart des contaminations bactériennes et les microplaques.
Vous pouvez également choisir le matériau de la membrane :
- Le polyéthersulfone (PES) offre des débits rapides et une liaison protéinique faible.
- Le nylon (NYL) est un matériau solide, résistant à l’alcool et présentant des niveaux faibles de substances extractibles pour maintenir la pureté des milieux.
- L’acétate de cellulose (AC) permet une liaison protéinique faible.
- Le nitrate de cellulose (NC) est idéal pour la filtration et la clarification des tampons et solutions aqueuses lorsque la liaison protéinique n’est pas un problème.
- Les membranes en acétate de cellulose exemptes de surfactant (SFCA) offrent une liaison protéinique faible avec peu ou pas de pertes de protéines spécifiques, des débits excellents et une absence totale d’agents humidifiant susceptible d’affecter les lignées de culture cellulaire sensibles. Elles bénéficient en outre d’un taux de substances extractibles plus faible que les membranes AC standard.
Les unités de filtration sont vendues en différentes tailles avec des filtres à membrane ronds ou carrés, dans des emballages individuels ou en vrac. Chaque lot est certifié non cytotoxique et conforme aux normes USP. Ils sont également certifiés apyrogènes et stérilisés aux rayons gamma.