Learn More
Kimberly-Clark™ Lingettes en papier WypAll™ L10
Utilisez ces lingettes pour les tâches d’essuyage moyennes comme le polissage du verre et des surfaces lisses et le nettoyage des outils. Les lingettes en papier Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 sont polyvalentes et absorbantes pour qu’elles essuient sans se désagréger.
Marque: Kimberly-Clark™ 7490
62.19 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21679" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 5.69700kg
Description
- Rouleau blanc ou bleu à alimentation centrale adapté aux endroits fréquentés
- Peuvent être utilisées avec un système de distribution pour mieux contrôler l’utilisation et réduire le gaspillage
Spécification
Lingettes L10 | |
19 cm | |
Blanc | |
Nettoyage quotidien, essuyage léger fréquent et petits déversements, plus résistants que les lingettes à 1 épaisseur traditionnelles |
38 cm | |
Papier | |
Oui | |
1 pli |