Learn More
DWK Life Sciences Flacon bioréacteur Wheaton™ CELLine™
Flacons pour culture cellulaire sur membrane idéaux pour la production d‘anticorps et de protéines
267.00€ - 1465.00€
Spécification
Comprend | Tubulure thermoélastique, raccord croisé, 4 connecteurs aseptiques |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) de la cellule | Capacité (métrique) du milieu | À utiliser avec (application) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) de la cellule | Capacité (métrique) du milieu | À utiliser avec (application) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12871793
|
DWK Life Sciences
WCL1000-3 |
15 ml | 1000 ml | Pour une fixation et une croissance optimales des cellules | 3/Carton |
1465.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12801803
|
DWK Life Sciences
WCL1000-1 |
15 ml | 1000 ml | Pour une fixation et une croissance optimales des cellules | 1/Carton |
345.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12891793
|
DWK Life Sciences
WCL1000AD-1 |
15 ml | 1000 ml | Pour les tests de sélection sur culture cellulaire de préparation, sur cellules et sur HTS | 1/Carton |
344.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12881793
|
DWK Life Sciences
WCL0350-5 |
5 ml | 350 ml | Pour une fixation et une croissance optimales des cellules | 5/Carton |
1375.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12811803
|
DWK Life Sciences
WCL1000AD-3 |
15 ml | 1000 ml | Pour les tests de sélection sur culture cellulaire de préparation, sur cellules et sur HTS | 3/Carton |
1060.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12821803
|
DWK Life Sciences
WCL0350-1 |
5 ml | 350 ml | Pour une fixation et une croissance optimales des cellules | 1/Carton |
267.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les flacons de culture cellulaire à haute densité avec système à double membrane permettent un entretien de culture moins important et une récolte à haute concentration.
- La chambre de milieux en vrac permet des durées d’exécution plus longues sans actualisation des milieux
- Le compartiment cellulaire concentre les cellules, les anticorps et les protéines pour une purification simplifiée
- Pour la culture cellulaire en suspension et la culture cellulaire adhérente : hybridome, CHO, NS0, SF, BHK, HEK, etc.
02-912-745, 02-912-742
- Pour la culture de cellules adhérentes
- 1000compartiment de milieu en ml
- 15compartiment de cellules en ml
- Disponible sous forme d’un paquet d’un (02-912-745) ou trois (02-912-742)
- Pour la culture de cellules en suspension
- 350compartiment de milieu en ml
- 5compartiment de cellules en ml
- Disponible sous forme d’un paquet d’un (02-912-746) ou d’un paquet de cinq (02-912-746)
- Pour la culture de cellules en suspension
- 1000compartiment de milieu en ml
- Compartiment de cellules de 15 ml
- Disponible sous forme d’un paquet d’un (02-912-744) ou trois (02-912-741)
Spécification
Tubulure thermoélastique, raccord croisé, 4 connecteurs aseptiques | |
Stérile |