Learn More
DWK Life Sciences Bouchon robotique de rechange pour flacons DBO Wheaton™
Compatibles avec les flacons DBO de 60 et 300 ml
80.60€ - 83.60€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Pour flacons pour DBO de 60 et 300 ml |
---|---|
Matériau | Verre |
Code produit | Marque | Bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12423761
|
DWK Life Sciences
227672 |
Pastille |
80.60€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11708879
|
DWK Life Sciences
227670 |
Robotique |
83.60€
12 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bouchon en verre
- Non revêtus
Spécification
Pour flacons pour DBO de 60 et 300 ml | |
Verre |