Learn More
DWK Life Sciences Flacons ABC Wheaton™
Les flacons ABC Wheaton ont une ouverture 40 % plus large que les flacons à bouchon vissé standards ainsi qu’une conception de filetage supérieure qui forme un joint plus sûr au niveau du bouchon.
324.00€ - 378.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Volume (métrique) | 1,8 mL |
Hauteur (impériale) | 1,25 in |
Hauteur (métrique) | 32 mm |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Couleur | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Couleur | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12494801
|
DWK Life Sciences
W225150 |
Bouchon à vis | transparent | ABC Vial avec patch d’écriture de sortie |
324.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12404831
|
DWK Life Sciences
W225151 |
Bouchon à vis | Transparent | Flacon ABC avec zone d’écriture |
351.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12414851
|
DWK Life Sciences
W225152 |
Bouchon à vis | Ambré | ABC Vial avec patch d’écriture de sortie |
358.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12424871
|
DWK Life Sciences
W225153 |
Bouchon à vis | Ambré | Flacon ABC avec zone d’écriture |
378.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12463661
|
DWK Life Sciences
225179-03 |
Bouchon à sertir | Ambré | Flacon E-Z™ avec zone d’écriture |
331.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Ouverture 40 % plus grande que les flacons standards
- Fabriqués en verre borosilicaté de type I transparent et ambré
- Inserts à volume limité
- bouchon à vis de 9 mm
- S’utilise avec les bouchons à vis ABC Wheaton
Spécification
12 mm | |
1,8 mL | |
32 mm |
Verre borosilicaté | |
1,25 in | |
1000/boîte |