Learn More
DWK Life Sciences Flacon DBO borosilicaté noir Wheaton™ de 300 ml
  • Inhibe la production d’oxygène par les algues
Marque:  DWK Life Sciences 227667
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 6.89460kg
Code produit. 11724199
  • 635.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 10-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes: Bouchon robotique et bouchon noir opaque
Description
Description
  • Revêtu de Plastisol™ noir pour bloquer les rayons lumineux dans la gamme de 4000 à 8000Å unités
  • Dimensions : 2,875 de dia. × 6 9/16 po de haut (78 × 167 mm)
Spécification
Spécification
300 mL
Verre borosilicaté
10,14 oz.
16,7 cm
7,3 cm
À utiliser dans des projets de photosynthèse marine lors de la comparaison de l’oxygène dans un flacon clair et sombre
Robotique
6,6 in
2,9 in