Learn More
Memmert™ Bain-marie WTB
Idéal pour tempérer les pommades, émulsions, échantillons, plaques et solutions nutrives en laboratoires, ainsi que pour le maintien au chaud et le calibrage en industrie.
Marque: Memmert™ WTB35
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Description
Intuitif, flexible et étalonnable - ces trois mots décrivent le bain-marie Memmert WTB.
- Tailles des modèles : 6, 11, 15, 24, 35 et 50
- Plage de températures de fonctionnement : +5°C au-dessus de la température ambiante pouvant atteindre +100°C.
- Plage de températures de fonctionnement avec l’unité de refroidissement Peltier : +10°C à 100°C
- Réglage de la température : Celsuis/Fahrenheit
- Contrôle de la température : système de sécurité à deux étages pour éviter une surchauffe, réglage individuel de l’alarme de surchauffe
- Minuteur : minuteur numérique de 1 min à 99 heures 59 min, visuel et sonore
- Ecran CustomView à distance, personnalisable et intuitif
- Excellent concept de fonctionnement : affichage graphique couleur avec écran tactile et navigation pratique dans le menu
- Pratique et robuste : drainage rapide de l’eau, facile à nettoyer
- Flexibilité accrue grâce à des accessoires personnalisés (par exemple pompe de circulation, unité de refroidissement, dispositif d’agitation, supports de tubes à essai)
- Peut être étalonné pour des réglages précis de la température (étalonnage en 2 points)
Parfait pour une utilisation quotidienne en laboratoire Le récipient en acier inoxydable de haute qualité avec coins arrondis est facile à nettoyer et peut être entièrement vidé grâce à la vanne de vidange standard, sans laisser de résidus. La conception ergonomique compacte signifie que le WTB Memmert s’adapte à n’importe quelle table de laboratoire.
Spécification
37,5 L | |
Au moins 5 au-dessus de l'ambiante à 100°C | |
Affichage graphique couleur de 3,5 in avec écran tactile | |
554 x 679 x 245 mm | |
20 kg | |
50/60 Hz |
CE | |
Bain-marie | |
Minuterie numérique de 1 min à 99 heures 59 min, visuelle et sonore | |
602 x 482 x 150 mm | |
14 kg |