Learn More
SCAT Kit d'élimination, V2.0
Les ensembles d’élimination des déchets SCAT 1-4 sont des combinaisons d’entonnoirs et de boîtes pour l’élimination sûre des déchets de laboratoire liquides.
302.00€ - 580.00€
Spécification
Matériau | HDPE, conducteur électrostatique |
---|---|
Diamètre du filetage | S60/61 |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17142576
|
SCAT
307320 |
Kit 1 |
302.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17132576
|
SCAT
307315 |
Kit 2 |
439.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17162576
|
SCAT
307416 |
Kit 3 |
580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17152576
|
SCAT
307321 |
Kit 4 |
329.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqué en matériau PEHD de haute qualité et à conductivité électrique
- Avec câble de mise à la terre pour dissiper la charge électrique
- Avec protection anti-éclaboussures et tamis amovible pour un remplissage en toute sécurité
- Les ensembles sont composés d’entonnoirs à bille ou à couvercle pour des applications individuelles
- Boîtes d’élimination de 10 ou 20 L avec indicateurs de niveau mécaniques
- Peut être combiné en option avec un plateau de collecte
Toutes les boîtes et tous les entonnoirs sont connectés via un filetage S60/61 et leurs composants sont parfaitement compatibles les uns avec les autres.
Spécification
HDPE, conducteur électrostatique | |
S60/61 |