Learn More
IKA™ Agitateur Vortex 2
Agitateur vortex adapté au fonctionnement tactile ou en continu.
Marque: IKA™ 0025000258
284.91 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 3.90000kg
Description
- Fonction tactile
- Convient au fonctionnement continu (faible émission de chaleur grâce à la ventilation du moteur)
- Fonctionnement stable à des vitesses élevées grâce aux pieds en silicone de la base
- Réglage illimité de la plage de vitesses
- Différentes applications grâce aux 3 accessoires et aux 7 inserts interchangeables (par exemple pour tubes Eppendorf, plaques de microtitration, flacons Erlenmeyer de 250 ml, etc.), à commander séparément
- Les accessoires s’emboîtent facilement sur l’appareil dans n’importe quelle position
- La sangle spéciale (VG 3.36) facilite la manipulation de flacons ronds/Erlenmeyer
- Boîtier métallique moulé sous pression robuste
Spécification
4 mm | |
220/240 V | |
Prise EU | |
138 x 120 x 140 mm |
500 à 2500 tr/min | |
60 W | |
50/60 Hz |