Learn More
Thermo Scientific™ Tubes individuels de 0,2 ml
Tubes individuels de 0.2 ml avec bouchons à clipser intégrés plats ou bombés, disponibles dans une variété de couleurs
66.00€ - 78.25€
Spécification
Certifications/Conformité | Exempts de RNase, DNase et d’ADN humain |
---|---|
Volume (métrique) | 0.2 mL |
Quantité | 1000/boîte |
À utiliser avec (équipement) | 0.2mL thermal cycler blocks for PCR and sample storage applications |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10592655
|
Thermo Scientific™
AB-0337/G |
Bombé | Vert | ||||||
10495743
|
Thermo Scientific™
AB-0337/B |
Bombé | Bleu | ||||||
10502855
|
Thermo Scientific™
AB-0337/R |
Bombé | Red | ||||||
10502665
|
Thermo Scientific™
AB-0337/P |
Bombé | Violet | ||||||
10485183
|
Thermo Scientific™
AB-0337/Y |
Bombé | Jaune | ||||||
10253513
|
Thermo Scientific™
AB-0491 |
Bombé, dépoli | Assorties | ||||||
Description
Les tubes individuels de 0.2 ml avec bouchons à clipser intégraux conviennent aux blocs de thermocycleur de 0.2 ml. Ils ont un volume maximal de 0.25 ml lorsqu’ils sont fermés. Ces tubes individuels ont une paroi mince et sont fabriqués en PP vierge. Les tubes sont fabriqués en salle blanche, garantissant ainsi qu’ils sont exempts de contaminants susceptibles d’affecter les résultats expérimentaux. Ils sont disponibles dans plusieurs couleurs avec des bouchons plats ou bombés.
Les tubes individuels de 0.2 ml Thermo Scientific avec bouchons à clipser intégraux conviennent aux blocs de thermocycleur de 0.2 ml. Ils ont un volume maximal de 0.25 ml lorsqu’ils sont fermés. Ces tubes individuels ont une paroi mince et sont fabriqués en PP vierge. Les tubes sont fabriqués en salle blanche, garantissant ainsi qu’ils sont exempts de contaminants susceptibles d’affecter les résultats expérimentaux. Ils sont disponibles dans plusieurs couleurs avec des bouchons plats ou bombés.
Points clés
• Conviennent aux blocs de thermocycleur de 0.2 ml.
• Capacité maximale des tubes une fois fermés de 0.25 ml
•
Bouchon à clipser intégral
• Disponibles avec bouchons plats ou bombés
Applications
• PCR
• Stockage des échantillons
Dangereux : non
>Condition de stockage : température ambiante
PCR ; Stockage des échantillons
Certifications
Certifiés exempts d’ADN humain, de RNase et de DNase
Spécification
Exempts de RNase, DNase et d’ADN humain | |
1000/boîte | |
Polypropylène | |
Thin Wall PCR Tube |
0.2 mL | |
0.2mL thermal cycler blocks for PCR and sample storage applications | |
Tube |