Learn More
Sartorius Pipettes mécaniques Tacta
Sa conception exceptionnellement équilibrée permet une grande simplicité d’utilisation et une prise incroyablement confortable
388.00€ - 1430.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Gamme de produits | Tacta™ |
Type | Pipette |
Code produit | Marque | Nombre de canaux | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nombre de canaux | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15566304
|
Sartorius
LH-729010 |
1 | 0,1 à 3 μL | Gris |
424.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15576304
|
Sartorius
LH-729020 |
1 | 0.5 - 10°μl | Gris |
465.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15586304
|
Sartorius
LH-729030 |
1 | 2 à 20 μL | Jaune |
388.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15596304
|
Sartorius
LH-729050 |
1 | 10 - 100°μl | Jaune |
465.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15506314
|
Sartorius
LH-729060 |
1 | 20 à 200 μL | Jaune |
465.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15516314
|
Sartorius
LH-729070 |
1 | 100 à 1000 μL | Bleu |
465.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15526314
|
Sartorius
LH-729080 |
1 | 500 - 5000°μl | Vert |
465.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15536314
|
Sartorius
LH-729090 |
1 | 1000 à 10 000 μL | Rouge |
414.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15546314
|
Sartorius
LH-729120 |
8 | 0,5 à 10 μL | Gris |
1260.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15556314
|
Sartorius
LH-729130 |
8 | 5 à 100 μL | Jaune |
1040.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15566314
|
Sartorius
LH-729140 |
8 | 30 à 300 μL | Orange |
1260.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15576314
|
Sartorius
LH-729220 |
12 | 0.5 - 10 μl | Gris |
1430.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15586314
|
Sartorius
LH-729230 |
12 | 5 à 100 μL | Jaune |
1430.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15596314
|
Sartorius
LH-729240 |
12 | 30 - 300 μl | Orange |
1180.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Prise en main confortable grâce à la poignée ergonomique
- Le système Sartorius Optilock unique assure la flexibilité nécessaire au réglage et au verrouillage du volume
- Éjection des pointes contrôlée et régulière grâce à la nouvelle technologie Sartorius Optiject
- Réglage de l’étalonnage afin d’obtenir des résultats précis pour différents types de liquides
- Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
- Résultats fiables, y compris lors de longues séances de pipetage
Spécification
Autoclavable | |
Tacta™ | |
Pipette |