Learn More
Agilent BioTek Synergy Neo2
Le Synergy Neo2 de est un lecteur multimode hybride avec incubation à 65°C et agitation linéaire / orbitale / orbitale double. TRF laser et laser Alpha, plus détecteurs 4 PMT, y compris une double tête de lecture PMT pour des mesures ratiométriques ultrarapides.
sur devis
Spécification
Gamme d’absorbance | 230 à 999 nm, incréments de 1 nm |
---|---|
Précision | Monochromateur : ±2 nm ; < 1 % à DO 2,0, < 3 % à DO 3,0 |
Certifications/Conformité | Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |
Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
Profondeur (métrique) | 52,5 cm |
Product Code | Brand | Modèle | Comprend | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Modèle | Comprend | Price | Quantity & Availability | ||||
17288009
|
Agilent BioTek
N2-SN |
NEO2 | Monochromateur : ABS ; filtre : Partie supérieure à double filtre FI / FP / TRF et LUM |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17248019
|
Agilent BioTek
N2M-SN |
NEO2M | Monochromateur : ABS ; FI et LUM ; Filtre : Partie supérieure à double filtre FI / FP / TRF et LUM |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17248029
|
Agilent BioTek
N2MB-SN |
NEO2MB | Monochromateur : ABS ; FI et LUM ; Filtre : Haut à double filtre FI / FP / TRF et LUM ; laser Alpha / TRF ; fond de filtre FI / FP / TRF |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17228039
|
Agilent BioTek
N2S-SN |
NEO2S | Monochromateur : ABS ; filtre : Partie supérieure à simple filtre FI / FP / TRF et LUM |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17268039
|
Agilent BioTek
N2SM-SN |
NEO2SM | Monochromateur : ABS ; FI et LUM ; Filtre : Partie supérieure à simple filtre FI / FP / TRF et LUM |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17228049
|
Agilent BioTek
N2SMB-SN |
NEO2SMB | Monochromateur : ABS ; FI et LUM ; Filtre : Partie supérieure à simple filtre FI / FP / TRF et LUM ; fond de filtre FI / FP / TRF |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17268029
|
Agilent BioTek
N2MBT-SN |
NEO2MBT | Monochromateur : ABS ; FI et LUM ; Filtre : Partie supérieure à double filtre FI / FP / TRF et LUM ; fond de filtre FI / FP / TRF ; laser TRF |
sur devis
1 unité |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17288029
|
Agilent BioTek
N2MON-SN |
NEO2MON | Monochromateur : ABS ; FI et LUM |
sur devis
1 unité |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17208039
|
Agilent BioTek
N2MT-SN |
NEO2MT | Monochromateur : ABS ; FI et LUM ; Filtre : Partie supérieure à double filtre FI / FP / TRF et LUM ; laser TRF |
sur devis
1 unité |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17248049
|
Agilent BioTek
N2T-SN |
NEO2T | Monochromateur : ABS ; filtre : Partie supérieure à double filtre FI / FP / TRF et LUM ; laser TRF |
sur devis
1 unité |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17208019
|
Agilent BioTek
N2ABT-SN |
NEO2ALPHABT | Monochromateur : ABS ; filtre : Partie supérieure à double filtre FI / FP / TRF et LUM ; fond de filtre FI / FP / TRF ; laser Alpha ; laser TRF |
sur devis
1 unité |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17228019
|
Agilent BioTek
N2AT-SN |
NEO2ALPHAT | Monochromateur : ABS ; filtre : Partie supérieure à double filtre FI / FP / TRF et LUM ; laser Alpha ; laser TRF |
sur devis
1 unité |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17228029
|
Agilent BioTek
N2MAT-SN |
NEO2MALPHAT | Monochromateur : ABS ; FI et LUM ; Filtre : Partie supérieure à double filtre FI / FP / TRF et LUM ; laser Alpha ; laser TRF |
sur devis
1 unité |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17208029
|
Agilent BioTek
N2MABT-SN |
NEO2MALPHABT | Monochromateur : ABS ; FI et LUM ; Filtre : Partie supérieure à double filtre FI / FP / TRF et LUM ; fond de filtre FI / FP / TRF ; laser Alpha ; laser TRF |
sur devis
1 unité |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17208049
|
Agilent BioTek
N2SMAB-SN |
NEO2SMALPHAB | Monochromateur : ABS ; FI et LUM ; Filtre : Partie supérieure à simple filtre FI / FP / TRF et LUM ; fond de filtre FI / FP / TRF ; laser Alpha |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17268019
|
Agilent BioTek
N2MA-SN |
NEO2MALPHA | Monochromateur : ABS ; FI et LUM ; Filtre : Partie supérieure à double filtre FI / FP / TRF et LUM ; laser Alpha |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17288019
|
Agilent BioTek
N2MAB-SN |
NEO2MALPHAB | Monochromateur : ABS ; FI et LUM ; Filtre : Partie supérieure à double filtre FI / FP / TRF et LUM ; fond de filtre FI / FP / TRF ; laser Alpha |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17248039
|
Agilent BioTek
N2SA-SN |
NEO2SALPHA | Monochromateur : ABS ; filtre : Partie supérieure à simple filtre FI / FP / TRF et LUM, laser Alpha |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17288039
|
Agilent BioTek
N2SMA-SN |
NEO2SMALPHA | Monochromateur : ABS ; FI et LUM ; Filtre : Partie supérieure à simple filtre FI / FP / TRF et LUM, laser Alpha |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
Description
- Conçu pour le laboratoire de sélection, avec une vitesse et des performances ultra-élevées.
- Les monochromateurs quadruples à bande passante variable, les optiques sensibles à haut filtre de transmission, le TRF laser et jusqu’à 4 PMT fournissent des mesures ultrarapides avec d’excellents résultats.
- Pour une automatisation à distance et un haut débit
- Les cubes de filtre marqués par code-barres permettent de rationaliser les flux de travail et de limiter les erreurs.
- Synergy Neo2 dispose de la technologie hybride brevetée (Patented Hybrid Technology) de Agilent BioTek, avec ses chemins optiques indépendants qui garantissent des performances non compromises dans tous les modes de détection.
- Des contrôles environnementaux avancés, notamment le contrôle du CO2 / O2, l’incubation à 65°C et l’agitation variable, prennent en charge les dosages cellulaires vivants
- La détection cellulaire est optimisée grâce à l’éclairage direct du fond.
- Le puissant logiciel Gen5 offre un contrôle complet du lecteur, une analyse puissante des données, une automatisation et une intégration LIMS.
- Technologie hybride brevetée (Patented Hybrid Technology) avec filtre indépendant et optique basé sur un monochromateur
- Vitesses de traitement des plaques ultrarapides avec plusieurs détecteurs PMT
- Deux lasers : laser pour TRF, TR-FRET et détection Alpha laser
- Monochromateurs quadruples scientifiques à bande passante variable pour une sensibilité et une flexibilité optimales
- Environnement contrôlé et détection directe du fond pour les dosages cellulaires vivants
Logiciel Gen5 pour une automatisation et un contrôle complets et l’intégration du LIMS dans l’automatisation et le LIMS
Specifications
230 à 999 nm, incréments de 1 nm | |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
52,5 cm | |
De ±0,2°C à 37°C | |
0 à 4 de dia. ext. | |
HTS, biomarqueur, acide nucléique, quantification des protéines, cinétique rapide, HTRF, SNP, TR FRET, BRET, cytokines, ELISA, FP | |
41 cm | |
250 W max. | |
78 lb. | |
15,4 in | |
Photodiode, Fluorescence / Alpha : PMT double ou PMT simple (en option) | |
Flash au xénon |
Monochromateur : ±2 nm ; < 1 % à DO 2,0, < 3 % à DO 3,0 | |
0 à 20% | |
20,7 in | |
Linéaire, orbitale, double orbitale | |
5 à 1 000 μl, par incréments de 1 μl | |
16,1 in | |
Lecteur de microplaques multimode | |
0,0001 diam. ext | |
35 kg | |
39 cm | |
Logiciel d’analyse des données Gen5, Gen5 Secure pour une conformité à la norme 21 CFR Part 11 (en option) |