Learn More
Merck Ouverture rapide Steritop™
Pour les applications à filtre stérile.
Marque: Merck S2GPT05RE
174.93 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 2.14200kg
Description
- Filtre adaptable sur flacon fileté GP DE 45 mm avec membrane Express PLUS en polyéthersulfone (PES) à débit rapide et pores de 0,22 μm
- Pour la filtration sous vide et la stérilisation de milieux de culture tissulaire, de protéines, de solutions ADN et de suspensions de virus
Spécification
Oui | |
0,22 μm | |
40 cm2 | |
10 ml | |
15 ml | |
148 mm |
Polyéther sulfones | |
Stérile | |
Filtre pour bouchon de flacon | |
2,4 mL | |
50 ml | |
12,5 cm |