Learn More
DWK Life Sciences STERIPLAN™ Boîte de Pétri, en verre sodocalcique
Les boîtes de Pétri sont utilisées pour la culture de cellules bactériennes, de levure, végétales et animales sur un milieu solide.
22.55€ - 188.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
À utiliser avec (application) | Croissance et culture de microorganismes ; culture sur milieu de culture de gel solide ; microscopie de microorganismes ; culture cellulaire |
Nb par paquet | 10/Bte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11740834
|
DWK Life Sciences
237554008 |
60 mm | 15 mm |
22.75€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11760834
|
DWK Life Sciences
237554505 |
100 mm | 10 mm |
26.63€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11750844
|
DWK Life Sciences
237554608 |
100 mm | 15 mm |
26.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11760844
|
DWK Life Sciences
237554805 |
100 mm | 20 mm |
26.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11770844
|
DWK Life Sciences
237555107 |
120 mm | 20 mm |
31.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11780844
|
DWK Life Sciences
237555201 |
150 mm | 25 mm |
63.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11735424
|
DWK Life Sciences
237555904 |
200 mm | 30 mm |
178.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11756968
|
DWK Life Sciences
237553903 |
40 mm | 12 mm |
22.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11766968
|
DWK Life Sciences
237555604 |
180 mm | 30 mm |
103.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11750834
|
DWK Life Sciences
237554205 |
80 mm | 15 mm |
23.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11688683
|
DWK Life Sciences
1184071 |
90 mm | 15 mm |
24.10€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11776968
|
DWK Life Sciences
237556103 |
200 mm | 45 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
La culture de micro-organismes peut être réalisée sur un milieu nutritif ayant une texture similaire au gel, qui est placé dans une coupelle plate, ronde et transparente avec couvercle (appelée boîte de Pétri). Grâce au gel solide, le mélange des micro-organismes est évité et des accumulations plus importantes de culture cellulaire (colonies) peuvent se développer.- Exemptes de bulles et d'inclusions
- Répartition homogène du milieu de culture
Spécification
Non autoclavable | |
Verre sodocalcique | |
Croissance et culture de microorganismes ; culture sur milieu de culture de gel solide ; microscopie de microorganismes ; culture cellulaire | |
10/Bte |