Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en silicone
Utilisez cette tubulure pour les applications biopharmaceutiques. La tubulure en silicone Saint Gobain Performance Plastics™ est biologiquement inerte et n’inhibe pas la culture cellulaire. Reste flexible jusqu’à -50°C et maintient ses performances chimiques, mécaniques et électriques jusqu’à +200°C.
Marque: Saint Gobain Life Sciences 760570
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.17000kg
Description
Densité 1,2, translucide, plage de températures de -60°C à 200°C, bobine de 25 m, alésage de 7 mm X 10 mm de dia. ext. Versilic™Spécification
Tubing | |
0.28 in. | |
Silicone | |
10 mm | |
10 m | |
Pour les applications biopharmaceutiques et médicales | |
Sterile | |
Flexible |
USA (FDA; 21CFR partie 177ndash;2600), EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72), EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72) | |
7 mm | |
0.39 in. | |
32.8 ft. | |
10 mm | |
-50deg;C | |
Translucide/Transparent | |
200°C |