Learn More
3M™ Appareil respiratoire spécialisé Aura™, série 9300
Léger et pliable. Le masque pour particules 3M Aura présente une conception unique à trois panneaux pour un plus grand confort et une communication simple.
90.35€ - 2075.00€
Code produit | Marque | Efficacité de filtre | Avec soupape d’expiration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Efficacité de filtre | Avec soupape d’expiration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12352399
|
3M™
7000034739 |
FFP1 | Oui | Gris |
90.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11797564
|
3M™
7000034738 |
FFP2 | Oui | Bleu |
126.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15263059
|
3M™
7000052909 |
FFP3 | Oui | Blanc |
2075.00€
180 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12352389
|
3M™
7000034740 |
FFP1 | Non | Gris |
149.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11763373
|
3M™
7000034737 |
FFP1 | No | Bleu, Noir |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
S’adapte à diverses formes et tailles de visage- Technologie de filtration à faible résistance respiratoire pour faciliter la respiration
- La conception ingénieuse à trois panneaux permet un plus grand mouvement du visage pendant la parole pour un port plus confortable
- Un panneau supérieur gaufré permettant de réduire la formation de buée sur les lunettes
- Un panneau nasal sculpté pour une meilleure compatibilité avec les lunettes
- Une languette de menton innovante pour faciliter l’enfilage et l’ajustement de l’appareil respiratoire sur le visage
- Fourni dans un emballage hygiénique pour protéger l’appareil respiratoire de la contamination avant utilisation, il permet également un stockage pratique et une distribution sur le lieu de travail.
- La vanne Cool FLow™ réduit l’accumulation de chaleur pour offrir aux travailleurs une protection confortable, même dans des conditions chaudes et humides