Learn More
Thermo Scientific™ Gamme de centrifugeuses Sorvall™ Legend™ X1
Traitez diverses applications de laboratoire avec la très performante gamme de centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ X1.
Spécification
Certifications/Conformité Conforme DIV ; CEI 61010-1, CEI 61010-2-020, CEI 61010-2-101 ; les modèles 230 V répondent aux normes EN 292, EN 61326, EN 55011B. UL, CE, CSA, certifié pour le confinement biologique
Type de contrôleur Microprocesseur
Capacité 4 x 400 ml
FCR max. 25,830 ×g
Vitesse max. 15 200 tr/min
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Traitez diverses applications de laboratoire avec la gamme très performante de centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ X1, qui offre un vaste choix de rotors et d’adaptateurs dont notamment les rotors légers en fibre de carbone Thermo Scientific™ Fiberlite™.
Très simple d’utilisation
  • Panneau de commande intuitif et affichage numérique
  • Informations de fonctionnement détaillées : affichage des paramètres définis et des valeurs réelles, optimisation des performances des cycles et réglage précis de la température pour mieux protéger les échantillons.
  • Réglage intuitif de la vitesse, de la durée et de la température, même en cours de cycle, grâce au clavier très pratique pour la saisie directe.
  • La technologie innovante du couvercle verrouillable permet de l’abaisser et de verrouiller la centrifugeuse d’un doigt en toute simplicité, quelle que soit la hauteur de paillasse. L’ouverture automatique du couvercle est en option.
  • Le double système de régulation de la température affiche la température de l’air dans la chambre ainsi que la température des échantillons en vue d’une régulation précise de la température des échantillons pendant le cycle.
Système de rotor Auto-Lock™ III
  • Le système de verrouillage fiable permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir.
  • Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
  • Un accès facile à la chambre permet un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil.
Système de fermeture étanche des nacelles ClickSeal™
  • Le système de confinement biologique permet une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes
  • Peut s’ouvrir / se fermer avec une seule main gantée
  • Certification du CAMR* à Porton Down, Royaume-Uni
Technologie SMARTSpin™
  • Le système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle.
  • Sécurité optimisée et séparations améliorées
Faible encombrement
  • Format compact peu encombrant
  • Sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de manipuler les échantillons et de nettoyer l’appareil dans le plus grand confort.
Efficacité énergétique
  • Sa conception vous permet d’économiser jusqu’à 40% d’énergie sur les protocoles standard comme la séparation des constituants du sang ou le traitement des tubes coniques.
Centrifugeuse Sorvall Legend X1 ventilée
  • Dimensions : 60,5 × 44 × 36 cm (L x l x H) [87 cm ouverte] ou 23,8 × 17,3 l × 14,2 inuces [34,3 inuces H ouverte]
  • Poids net : 57,5kg (126,8 lb)
Centrifugeuse Sorvall Legend X1R réfrigérée
  • Système de réfrigération sans CFC
  • Plage de températures : -10° à +40°C
  • Fonction de prérefroidissement avec bouton direct
  • 60,5 × 62,3 × 36 cm (L x l x H) [87 cm ouverte] ou 23,8 × 24,5 × 14,2 in [34,3 in H ouverte]
  • Poids net : 91,5kg (201,7 lb)
Informations de commande :
D’une polyvalence exceptionnelle, la gamme Sorvall X1 est compatible avec une vaste gamme de rotors et d’adaptateurs, notamment les rotors Thermo Scientific™ Fiberlite™, et vous permet d’envisager un minimum de 10 configurations de rotors. Tous les rotors et adaptateurs sont vendus séparément.
Recommandé dans les domaines suivants :
Culture cellulaire, microplaque, bioproduction, sécurité alimentaire, séparation des constituants du sang, traitement des liquides corporels, pharmaceutique, biotechnologies, cellule souche, microbiologie, biologie moléculaire, protéomique, génomique
Spécification
Spécification
Conforme DIV ; CEI 61010-1, CEI 61010-2-020, CEI 61010-2-101 ; les modèles 230 V répondent aux normes EN 292, EN 61326, EN 55011B. UL, CE, CSA, certifié pour le confinement biologique
4 x 400 ml
15 200 tr/min
Numérique
<61 dB(A)
99 heures 59 min + mode CONTINU
Microprocesseur
25,830 ×g
Sorvall™
Direct à induction sans charbons
99 programmes (5 avec touche d’accès direct)