Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrifugeuse Sorvall™ Legend™ Micro 17, ventilée
Accélère la préparation de routine des échantillons jusqu’à 17,000 xg, capacité généreuse pour une microcentrifugeuse compacte.
2480.00€ - 2565.00€
Spécification
Vitesse max. | 13 300 tr/min |
---|---|
FCR max. | 17,000 ×g |
Niveau sonore | 56 dB(A) |
Plage de températures | Température ambiante |
Certifications/Conformité | CSA, CE, IVD |
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13581520
|
Thermo Scientific™
75002433 |
Centrifugeuse Sorvall Legend Micro 17, ventilée | 230 V 50/60 Hz | Rotor Dual Row 18 × 2.0/0.5 ml avec couvercle à visser |
2485.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10226249
|
Thermo Scientific™
75002430 |
Centrifugeuse Sorvall Legend Micro 17, ventilée | 230 V 50/60 Hz | Rotor 24 × 1.5/2.0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal |
2480.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11859153
|
Thermo Scientific™
75002493 |
Centrifugeuse Sorvall Legend Micro 17, ventilée | 230 V 50/60 Hz | Rotor pour tubes hématocrites |
2565.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Gagnez du temps grâce au traitement rapide des échantillons par microcentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend Micro 17, instruments de laboratoire compacts et faciles à utiliser offrant productivité, polyvalence, sécurité et praticité. Les rotors de microcentrifugeuse légers sont conçus pour un usage quotidien en laboratoire et pour offrir des performances jusqu’à 17,000 x g.
Prise en charge de vos besoins de séparation à micro-volume avec :- Des performances jusqu’à 17,000 x g avec accélération et décélération rapides.
- Choisissez parmi 7 rotors de microcentrifugeuse en option pour trouver le réglage idéal pour votre application :
- Remarquable résistance à la corrosion avec des rotors en polymère léger.
- Le rotor standard traite 24 microtubes à centrifuger dans une seule ligne, des tubes de 1.5 à 2.0 ml aux mini-préparations et colonnes de centrifugation.
- Ouverture et fermeture ergonomiques en un clic du rotor et conception transparente pour plus de sécurité et de commodité avec les couvercles de confinement biologique ClickSeal de Thermo Scientific.
- Éliminez le besoin d’adaptateurs avec le rotor Dual Row unique.
- Simplifiez le fonctionnement avec des commandes intuitives, des affichages faciles à lire et une fermeture en un clic rapide du couvercle de la centrifugeuse.
- Élégante, légère et compacte.
- Durable et facile à nettoyer et à entretenir.
- Silencieuse pour un environnement sécurisé et sans stress.
- Conforme aux dernières normes cliniques et de sécurité, y compris la directive 98/79/CE sur les diagnostics in vitro.
Spécification
13 300 tr/min | |
56 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
Centrifugeuse Sorvall Legend Micro 17, ventilée | |
Non | |
CEI 61010-1, CEI 61010-2-020 (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter au manuel) | |
23,1lb (10,5 kg) |
17,000 ×g | |
Température ambiante | |
Ventilée | |
2 ans | |
De 1 à 99 min (par incréments de 1 min) ; mode CONTINU | |
8,9 x 9,6 x 13,8 po (22,5 x 24,3 x 35,2 cm) | |
Sorvall™ |