Learn More
Hydroxyde de sodium, qualité semi-conducteur, Honeywell
576.05 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
- Gamme complète pour les secteurs de l’électronique et des semi-conducteurs
- Pour les scientifiques engagés dans l’éducation, la recherche, le développement, le prototypage et la fabrication à petite échelle de micropuces et de nanopuces haute technologie
- Pureté et stabilité excellentes et homogénéité exceptionnelle de lot à lot
- Comprend les produits de haute pureté requis pour les applications haute performance telles que les agents de gravure, les solvants ou l’hexaméthyldisilazane (HMDS)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Hydroxide |
Formule linéaire | NaOH |
Numéro UN | 1823 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water, 1260 g/L at 20°C |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 40g/mol |
Pourcentage de pureté | 99.99% (trace metals basis) |
Qualité | Semi-conducteurs |
Densité de vapeur | >1 (vs air) |
Tension de vapeur | 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C) |