Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Base pour entonnoirs Sentino™ avec grille de support
Base de rechange pour entonnoirs magnétiques conçue pour une utilisation avec notre pompe Sentino.
Marque:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4279
Informations supplémentaires : Poids : 0.26600kg
Code produit. 17194291
  • 199.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-08-2024
Description
  • Le joint magnétique unique permet une filtration sous vide simple et à une main de liquides avec des membranes compatibles
  • Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
Spécification
Spécification
Grille de support et tige en polyphénylsulfone
Non stérile
Base pour 150 et 300 ml
47 mm