Learn More
SCAT Safety Waste Caps, V2.0
Pour une élimination sûre avec une protection maximale et un travail efficace avec les déchets liquides dangereux. Les capsules de sécurité SCAT protègent le personnel et l'environnement des vapeurs de solvants nocifs.
110.00€ - 205.00€
Spécification
Type | Capsule de sécurité pour déchets |
---|---|
À utiliser avec (application) | Système d’élimination des déchets |
À utiliser avec (équipement) | Récipient d’élimination des déchets |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17122576
|
SCAT
307108 |
S40/GL40 | 3 x 2,3/3,2 mm de dia. ext. + connecteur pour filtre d’échappement |
116.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16443809
|
SCAT
307923 |
GL 45 | 2 raccords en PFA dia. ext. 2,3/3,2 mm, 2 bouchons d’obturation en PFA, 1 raccord 5,0 à 11,5 mm de dia. int. + connecteur pour filtre d’évacuation |
119.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16413809
|
SCAT
307912 |
GL 45 | 3 raccords en PFA 2,3/3,2 mm de dia. ext., 1 bouchon d’obturation en PFA + connecteur pour filtre d’échappement |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16439963
|
SCAT
308921 |
GL 45 | 4 raccords en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, 4 bouchons borgnes en PFA, 1 raccord 5,0 à 11,5 mm de dia. int., 1 x bouchon borgne en PTFE + raccord pour filtre d’évacuation |
163.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16526034
|
SCAT
307925 |
S60/61 | 2 x 2,3/3,2 mm dia. ext., 1 x 5,0 à 11,5 mm dia. int. + connecteur pour filtre d’évacuation |
165.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16635722
|
SCAT
307500 |
S60 | 3 raccords 1,6/2,3/3,2 mm de dia. ext., 3 bouchons d’obturation en PFA, 3 raccords 5,0 à 11,5 mm de dia. int., 3 bouchons d’obturation en PTFE + connecteur pour filtre d’évacuation |
190.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16626214
|
SCAT
307931 |
S60/61 | 4 x 2,3/3,2 mm dia. ext., 1 x 5,0 à 11,5 mm dia. int. + connecteur pour filtre d’évacuation |
179.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17089693
|
SCAT
307918 |
S60/61 | 3 x 2,3/3,2 mm de dia. ext. + connecteur pour filtre d’échappement |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17175501
|
SCAT
307916 |
S60/61 | 3 x 2,3/3,2 mm de dia. ext., raccord de mise à la terre + connecteur pour filtre d’échappement |
205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Avec un filtre d'évacuation adapté, ils transforment votre conteneur de déchets en un système fermé sans fuite de vapeurs de solvants.- Découvrez la flexibilité du système leader mondial pour la sécurité des solvants .
- SafetyWasteCap avec filetage S 60/61 dans le nouveau design de la génération 2.0 .
- Protection optimale lors de la collecte de déchets liquides dangereux ou toxiques .
- Système flexible avec des raccords et des connecteurs de tubes de différentes tailles .
- Avec de multiples options pour connecter différentes tailles de tubes et de capillaires .
- Gain de temps pour changer les conteneurs de déchets alors que les tubes sont fixés .
- Résistant aux milieux agressifs
- Corps en PTFE 360° ; librement rotatif : Permet un changement facile des conteneurs sans déformation des tubes .
- Corps avec joint FKM intégré : Assure une connexion hermétique à l'ouverture du récipient et s'adapte en douceur même aux surfaces de verre robustes. Une couche supplémentaire de PTFE protège le joint du contact direct avec les solvants.
- Raccords en PFA : Conception améliorée pour faciliter le raccordement des tubes - Excellente résistance chimique - Classification d'inflammabilité V-0 (UL-94) .
- P PTFE de qualité médicale : excellente résistance chimique Sécurité alimentaire conforme à la FDA - .
- Classification d'inflammabilité V-0 (UL-94)
- Etiquette d'insertion : Marquez vos bouteilles avec des descriptions individuelles .
- Capuchon à vis en PPS : Autoclavable / stérilisable jusqu'à 200°C - Classification d'inflammabilité V-0 (UL-94) .
- Design ergonomique : Stabilité et construction renforcées - Manipulation améliorée - Installation facile - Échange intelligent .
- Grande gamme d'accessoires, en option : filtres d'évacuation, utilisation d'un entonnoir, contrôle de niveau empêchant le débordement des récipients .
Spécification
Capsule de sécurité pour déchets | |
Système d’élimination des déchets | |
Récipient d’élimination des déchets |