Learn More
Ansell™ Gants d’impact Ringers 085 R-Flex
Click to view available options
Dimensions:
10
11
12
7
8
9
XXXL
Description
- Le gant d’impact Ringer 085 R-Flex avec demi-revêtement en nitrile et doublure polaire associe la protection contre les risques d’impact et les niveaux de résistance aux coupures les plus élevés, avec une chaleur accrue pour les applications dans les environnements froids.
- Une coque en maille respirante développée avec la technologie F3 de Ringer™ et une conception TPR brevetée pour une dextérité et un confort supérieurs.
- La paume de finition granuleuse assure une préhension sûre sur les surfaces humides et sèches, ainsi que la compatibilité de l’index avec l’écran tactile, et les pointes de milieu et de pouce permettent l’interaction technologique.
Spécification
Applications | Industrie |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Multicolore |
Hand | Spécifique |
Latex Free | Oui |
Dimensions | 9 |