Learn More
Fisherbrand™ Pack de culture cellulaire GT4 Expert pour centrifugeuse
Ne perdez pas de temps à trouver les bons numéros de référence pour votre application !Le kit d’experts pour centrifugeuse Fisherbrand™ GT4 est un kit de centrifugeuse à application pour assurer une commande rapide et pratique de tous les composants nécessaires à l’exécution d’un protocole spécifique.
8570.00€ - 14970.00€
Spécification
FCR max. | 25 830 x g |
---|---|
Gamme de produits | Fisherbrand |
Rotor | Oui |
Alimentation électrique | 50/60 Hz |
Tension | 200/230 V |
Code produit | Marque | Réfrigéré | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Réfrigéré | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17131925
|
Fisherbrand™
|
Oui | Centrifugeuse, 4 rotors de 1 000 ml, godets, couvercles de confinement biologique, adaptateurs coniques de 50 ml, adaptateurs coniques de 15 ml |
14970.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17141925
|
Fisherbrand™
|
Non | Centrifugeuse, 4 rotors de 1 000 ml, godets, couvercles de confinement biologique, adaptateurs coniques de 50 ml, adaptateurs coniques de 15 ml |
8570.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17151925
|
Fisherbrand™
|
Oui | Centrifugeuse, 4 rotors de 750 ml, godets, couvercles de confinement biologique, adaptateurs coniques de 50 ml, adaptateurs coniques de 15 ml |
14145.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17161925
|
Fisherbrand™
|
Non | Centrifugeuse, 4 rotors de 750 ml, godets, couvercles de confinement biologique, adaptateurs coniques de 50 ml, adaptateurs coniques de 15 ml |
8940.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Facilité d’utilisation :
- Capacité exceptionnelle de traitement de 40 tubes coniques de 50 ml en un seul cycle, sous des couvercles certifiés de confinement biologique
- Le panneau de commande intuitif simplifie leur utilisation et fournit des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances
- Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité du couvercle, quelle que soit la hauteur de paillasse.
- Le système de verrouillage fiable permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir
- Le système permet de passer rapidement d’une application à l’autre
- Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil
- La solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes
- Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée
- Le système dispose de la certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni
- Le système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle
- Sa technologie optimise la sécurité et les séparations
Conception à faible encombrement :
- Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger / décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil en toute simplicité
Efficacité énergétique :
- réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement de tubes coniques) grâce au système
Spécification
25 830 x g | |
Oui | |
200/230 V |
Fisherbrand | |
50/60 Hz |