Learn More
DWK Life Sciences Clé PTFE avec filetage, avec dispositif de retenue en trois parties
Pour l'utilisation avec des robinets à sens unique polis DURAN™.
5.95€ - 426.00€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Autoclavable | non |
À utiliser avec (application) | Pour l'utilisation avec des robinets à sens unique polis DURAN™ |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15931561
|
DWK Life Sciences
286219809 |
NS de 12,5 | 2 mm |
386.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15864618
|
DWK Life Sciences
286220201 |
NS de 12,5 | 2,5 mm |
386.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12858041
|
DWK Life Sciences
286220407 |
NS de 14,5 | 2,5 mm |
416.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15884618
|
DWK Life Sciences
286221403 |
NS de 24 | 8 mm |
275.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12868041
|
DWK Life Sciences
286220801 |
NS de 18,8 | 4 mm |
314.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15951561
|
DWK Life Sciences
286221206 |
NS de 21,5 | 6 mm |
167.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15874618
|
DWK Life Sciences
286221009 |
NS de 18,8 | 6 mm |
314.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15894618
|
DWK Life Sciences
286221609 |
NS de 29,2 | 10 mm |
426.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10448572
|
DWK Life Sciences
286220604 |
14.5 NS | 4 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Les boisseaux de robinet en PTFE présentent en combinaison avec le robinet à sens unique poli DURAN™ une alternative sans graisse. La sécurité de robinet en 3 pièces est déjà contenue dans la livraison.- En PTFE avec filetage et sécurité de robinet en 3 pièces
- Pour l'utilisation avec des robinets à sens unique polis DURAN™
- Travaux sans graisse
Spécification
PTFE | |
non | |
Pour l'utilisation avec des robinets à sens unique polis DURAN™ |